2-Chloro-4-nitroanisole
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
018415-10G
FLUO018415-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018415-10G
2-Chloro-4-nitroanisole
2-Chloro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00060681
Numéro CAS: 4920-79-0
EINECS: 225-547-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité