2-Chloro-4-nitrobenzamide
Synonyms: Aklomide
018416-10G
FLUO018416-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018416-10G
2-Chloro-4-nitrobenzamide
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00017119
Numéro CAS: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité