Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-5-nitrobenzoylchloride
018419-10G
FLUO018419-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018419-10G
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00059180
Numéro CAS: 25784-91-2
EINECS: 247-262-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité