2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
018422-1G
FLUO018422-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018422-1G
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Formule: C₉H₈ClNS
MW: 197,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041127
Numéro CAS: 17608-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité