1-(3-Chlorophényl)imidazole
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)-1H-imidazole
018426-1G
FLUO018426-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018426-1G
1-(3-Chlorophényl)imidazole
1-(3-Chlorophényl)imidazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Numéro MDL: MFCD00041207
Numéro CAS: 51581-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité