4-(2-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
018444-5G
FLUO018444-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018444-5G
4-(2-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(2-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈ClN₃S
Numéro MDL: MFCD00041271
Numéro CAS: 42135-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité