4-(3-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
018445-5G
FLUO018445-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018445-5G
4-(3-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(3-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈ClN₃S
MW: 201,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041287
Numéro CAS: 42135-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité