4-Chlorophénylurée
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)urea
018451-10G
FLUO018451-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018451-10G
4-Chlorophénylurée
4-Chlorophénylurée
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014788
Numéro CAS: 140-38-5
EINECS: 205-412-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité