Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Chloro-m-xylène

Synonyms: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene

018459-5G
FLUO018459-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018459-5G
2-Chloro-m-xylène
2-Chloro-m-xylène


Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000565
Numéro CAS: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité