4-Chloro-m-xylène
Attention
018462-5G
FLUO018462-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018462-5G
4-Chloro-m-xylène
4-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060644
Numéro CAS: 95-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité