5-Cyclohexyl-o-anisidine
018476-1G
FLUO018476-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018476-1G
5-Cyclohexyl-o-anisidine
5-Cyclohexyl-o-anisidine
Formule: C₁₃H₁₉NO
Numéro MDL: MFCD00270102
Numéro CAS: 206559-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité