4,4'-Diacetylbiphenyl
018491-5G
FLUO018491-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018491-5G
4,4'-Diacetylbiphenyl
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017248
Numéro CAS: 787-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité