Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)

Synonyms: 6,7,9,10,12,13,15,16,23,24,26,27,29,30,32,33-Hexadecahydrodibenzo[b,q][1,4,7,10,13,16,19,22,25,28]decaoxacyclotriacontine, Dibenzo-30-crown-10-ether

018495-1G
FLUO018495-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018495-1G
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)


Formule: C₂₈H₄₀O₁₀
MW: 536,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054624
Numéro CAS: 17455-25-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité