2,3-Dibromopropyl isothiocyanate
018504-10G
FLUO018504-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018504-10G
2,3-Dibromopropyl isothiocyanate
2,3-Dibromopropyl isothiocyanate
Formule: C₄H₅Br₂NS
Numéro MDL: MFCD00060411
Numéro CAS: 51784-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité