2,5-Dibromo-m-xylène
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,3-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,6-dimethylbenzene
018507-5G
FLUO018507-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018507-5G
2,5-Dibromo-m-xylène
2,5-Dibromo-m-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079745
Numéro CAS: 100189-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité