2,4-Dichloroanisole
Synonyms: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
018511-10G
FLUO018511-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018511-10G
2,4-Dichloroanisole
2,4-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044772
Numéro CAS: 553-82-2
EINECS: 209-051-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité