2,5-Dichlorobenzophénone
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
018517-10G
FLUO018517-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018517-10G
2,5-Dichlorobenzophénone
2,5-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079746
Numéro CAS: 16611-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité