3,4-Dichlorobenzyle isothiocyanate
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-(isothiocyanatomethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzylisothiocyanate
018522-5G
FLUO018522-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018522-5G
3,4-Dichlorobenzyle isothiocyanate
3,4-Dichlorobenzyle isothiocyanate
Formule: C₈H₅Cl₂NS
MW: 218,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041113
Numéro CAS: 18967-42-5
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité