Acide 2,5-dichloro-3-nitrobenzoïque
Attention
018529-1G
FLUO018529-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018529-1G
Acide 2,5-dichloro-3-nitrobenzoïque
Acide 2,5-dichloro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014691
Numéro CAS: 88-86-8
EINECS: 201-862-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité