2-(2,4-Dichlorophénoxy)éthanol
018531-10G
FLUO018531-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018531-10G
2-(2,4-Dichlorophénoxy)éthanol
2-(2,4-Dichlorophénoxy)éthanol
Formule: C₈H₈Cl₂O₂
Numéro MDL: MFCD00016564
Numéro CAS: 120-67-2
EINECS: 204-416-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité