4-(2,4-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
018538-2G
FLUO018538-2GEA 0 EUR InStock
FLUO018538-2G
4-(2,4-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(2,4-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃S
MW: 236,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041272
Numéro CAS: 13124-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité