4-(2,5-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
018539-1G
FLUO018539-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018539-1G
4-(2,5-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(2,5-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃S
Numéro MDL: MFCD00041273
Numéro CAS: 14580-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité