4-(2,6-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
018540-1G 018540-5G
FLUO018540-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018540-1G FLUO018540-5G
4-(2,6-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(2,6-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃S
Numéro MDL: MFCD00041275
Numéro CAS: 13207-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité