4-(3,4-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
018541-2G
FLUO018541-2GEA 0 EUR InStock
FLUO018541-2G
4-(3,4-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(3,4-Dichlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃S
Numéro MDL: MFCD00041288
Numéro CAS: 13124-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité