1-(2,3-Dichlorophényl)-2-thiourée
018542-5G
FLUO018542-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018542-5G
1-(2,3-Dichlorophényl)-2-thiourée
1-(2,3-Dichlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060428
Numéro CAS: 41542-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité