1-(2,5-Dichlorophényl)-2-thiourée
Synonyms: 2,5-Dichlorophenylthiourea, 1-(2,5-Dichlorophenyl)thiourea, N-(2,5-Dichlorophenyl)thiourea
018544-5G
FLUO018544-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018544-5G
1-(2,5-Dichlorophényl)-2-thiourée
1-(2,5-Dichlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221,11 g/mol
Point de fusion: 320 °C
Numéro MDL: MFCD00041154
Numéro CAS: 4949-85-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité