1-(3,5-Dichlorophényl)-2-thiourée
Danger
Synonyms: N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea, 3,5-Dichlorophenylthiourea, 1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
018547-1G
FLUO018547-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018547-1G
1-(3,5-Dichlorophényl)-2-thiourée
1-(3,5-Dichlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221,11 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00041168
Numéro CAS: 107707-33-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité