1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea
Synonyms: 1,3-Dicyclohexylthiourea, N,N'-Dicyclohexylthiourea
018550-5G
FLUO018550-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018550-5G
1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea
1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea
Formule: C₁₃H₂₄N₂S
MW: 240,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021316
Numéro CAS: 1212-29-9
EINECS: 214-920-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité