(3,4-Diéthoxyphényl)acétonitrile
Synonyms: 2-(3,4-Diethoxyphenyl)acetonitrile
018552-1G
FLUO018552-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018552-1G
(3,4-Diéthoxyphényl)acétonitrile
(3,4-Diéthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060715
Numéro CAS: 27472-21-5
EINECS: 248-479-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité