Vératrohydrazide
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzohydrazide, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dimethoxybenzoic hydrazide, 3,4-Dimethoxybenzoic acid hydrazide, 3,4-Dimethoxybenzhydrazide, 3,4-Dimethoxybenzenecarbohydrazide
018570-10G
FLUO018570-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018570-10G
Vératrohydrazide
Vératrohydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017061
Numéro CAS: 41764-74-3
EINECS: 255-541-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité