1-(Chlorométhyl)-2,3-diméthoxybenzène
018573-5G
FLUO018573-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018573-5G
1-(Chlorométhyl)-2,3-diméthoxybenzène
1-(Chlorométhyl)-2,3-diméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310812
Numéro CAS: 3893-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité