1-(Chlorométhyl)-2,5-diméthoxybenzène
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene
018574-5G
FLUO018574-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018574-5G
1-(Chlorométhyl)-2,5-diméthoxybenzène
1-(Chlorométhyl)-2,5-diméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092195
Numéro CAS: 3840-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité