3,4-Diméthoxybenzyle isothiocyanate
018577-1G
FLUO018577-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018577-1G
3,4-Diméthoxybenzyle isothiocyanate
3,4-Diméthoxybenzyle isothiocyanate
Formule: C₁₀H₁₁NO₂S
Point d'ébullition: 122 °C (0,4 mmHg)
Densité: 1,409 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041113
Numéro CAS: 14596-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité