Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique
Synonyms: 6-Nitroveratryl alcohol, (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
018587-1G
FLUO018587-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018587-1G
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique
Alcool 3,4-diméthoxy-2-nitrobenzylique
Formule: C₉H₁₁NO₅
MW: 213,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014701
Numéro CAS: 1016-58-6
EINECS: 213-806-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité