4,5-Dimethoxy-2-nitrotoluene
Synonyms: 1,2-dimethoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
018589-5G
FLUO018589-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018589-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrotoluene
4,5-Dimethoxy-2-nitrotoluene
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,187 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060708
Numéro CAS: 7509-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité