(3,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Synonyms: 3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
018595-1G
FLUO018595-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018595-1G
(3,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile
(3,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53 °C
Numéro MDL: MFCD00016395
Numéro CAS: 13388-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité