4-(Dimethylamino)benzhydrazide
018603-10G
FLUO018603-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018603-10G
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014761
Numéro CAS: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité