2,4-Diméthylbenzylamine
018614-5G
FLUO018614-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018614-5G
2,4-Diméthylbenzylamine
2,4-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025575
Numéro CAS: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité