5-Bromoisophtalate de diméthyle
Synonyms: Dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-Bromoisophthalic acid dimethyl ester
018622-10G
FLUO018622-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018622-10G
5-Bromoisophtalate de diméthyle
5-Bromoisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078709
Numéro CAS: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité