Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Xylylacétonitrile

Synonyms: 3,5-Dimethylphenylacetonitrile

018636-1G
FLUO018636-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018636-1G
3,5-Xylylacétonitrile
3,5-Xylylacétonitrile


Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060304
Numéro CAS: 39101-54-7
EINECS: 254-292-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité