1-(2,4-Diméthylphényl)-2-thiourée
Synonyms: N-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea, 1-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea, 2,4-Dimethylphenylthiourea, 1-(2,4-Xylyl)thiourea
018638-10G
FLUO018638-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018638-10G
1-(2,4-Diméthylphényl)-2-thiourée
1-(2,4-Diméthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…190 °C
Numéro MDL: MFCD00041164
Numéro CAS: 16738-20-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité