1-(2,6-Diméthylphényl)-2-thiourée
Danger
Synonyms: 1-(2,6-Dimethylphenyl)thiourea, (2,6-Dimethylphenyl)thiourea, 1-(2,6-Xylyl)thiourea, N-(2,6-Dimethylphenyl)thiourea, 2,6-Dimethylphenylthiourea
018639-5G
FLUO018639-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018639-5G
1-(2,6-Diméthylphényl)-2-thiourée
1-(2,6-Diméthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Numéro MDL: MFCD00041165
Numéro CAS: 6396-76-5
EINECS: 229-005-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité