Acide (3,5-dinitro-4-hydroxyphényl)acétique
018643-1G
FLUO018643-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018643-1G
Acide (3,5-dinitro-4-hydroxyphényl)acétique
Acide (3,5-dinitro-4-hydroxyphényl)acétique
Formule: C₈H₆N₂O₇
MW: 242,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016995
Numéro CAS: 10463-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité