ω-Éthoxyacétophénone
Synonyms: α-Ethoxyacetophenone, 2-Ethoxyacetophenone
018652-10G
FLUO018652-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018652-10G
ω-Éthoxyacétophénone
ω-Éthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 243.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…40 °C
Densité: 1,0036 g/cm³ (78 °C)
Numéro MDL: MFCD00017262
Numéro CAS: 14869-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité