3-Éthoxybenzaldéhyde
018654-10G
FLUO018654-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018654-10G
3-Éthoxybenzaldéhyde
3-Éthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016606
Numéro CAS: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité