2-Éthoxybenzohydrazide
Synonyms: 2-Ethoxybenzohydrazide, 2-Ethoxybenzoic hydrazide, 2-Ethoxybenzoic acid hydrazide, 2-Ethoxybenzene-1-carbohydrazide
018657-5G
FLUO018657-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018657-5G
2-Éthoxybenzohydrazide
2-Éthoxybenzohydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017050
Numéro CAS: 21018-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité