4-Éthoxybenzohydrazide
Synonyms: 4-Ethoxybenzoic hydrazide
018659-10G
FLUO018659-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018659-10G
4-Éthoxybenzohydrazide
4-Éthoxybenzohydrazide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017074
Numéro CAS: 58586-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité