1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
Synonyms: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
018669-10G
FLUO018669-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018669-10G
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
Formule: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005893
Numéro CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité