α-Chloro-p-éthyltoluène
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-ethylbenzene, α-Chloro-p-ethyltoulene, 4-Ethylbenzyl chloride
018680-10G
FLUO018680-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018680-10G
α-Chloro-p-éthyltoluène
α-Chloro-p-éthyltoluène
Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039357
Numéro CAS: 1467-05-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité