(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle
Synonyms: Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
018683-10G
FLUO018683-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018683-10G
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle
(4-Hydroxyphényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016491
Numéro CAS: 17138-28-2
EINECS: 241-197-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité